Learn More
3-Iod-o-Xylol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449343
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449343 5 g 5 Gramm
11459343 25 g 25 Gramm
11469343 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449343 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11774.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 31599-60-7 | C8H9I | 232.064 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31599-60-7
Summenformel C8H9I
Molekulargewicht (g/mol) 232.064
MDL-Nummer MFCD00041437
InChI-Schlüssel DANMWBNOPFBJSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-o-xylene, 1,2-dimethyl-3-iodobenzene, 2,3-dimethyliodobenzene, benzene, 1-iodo-2,3-dimethyl, benzene, iododimethyl, 2,3-dimethyl-1-iodobenzene, jodxylol, 3-iodo-ortho-xylene, pubchem3865, acmc-1ajf2
PubChem CID 141645
IUPAC-Name 1-iod-2,3-dimethylbenzol
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)I)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodo-o-xylene
Dichte 1.64
Menge 5 g
Brechungsindex 1.603
Beilstein 1929733
Siedepunkt 98°C to 100°C (15 mmHg)
Formelmasse 232.07
Reinheit (%) 97%