Learn More
3-Iodanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043533
38.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
626-01-7
C6H6IN
219.025
MFCD00007781
FFCSRWGYGMRBGD-UHFFFAOYSA-N
m-iodoaniline, benzenamine, 3-iodo, aniline, m-iodo, m-aminoiodobenzene, 3-iodobenzenamine, 1-amino-3-iodobenzene, 3-iodo-phenylamine, 3iodoaniline, 3-iodo-aniline, 3-iodophenylamine
12271
3-Iodanilin
C1=CC(=CC(=C1)I)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
626-01-7
C6H6IN
219.025
MFCD00007781
FFCSRWGYGMRBGD-UHFFFAOYSA-N
m-iodoaniline, benzenamine, 3-iodo, aniline, m-iodo, m-aminoiodobenzene, 3-iodobenzenamine, 1-amino-3-iodobenzene, 3-iodo-phenylamine, 3iodoaniline, 3-iodo-aniline, 3-iodophenylamine
12271
3-Iodanilin
C1=CC(=CC(=C1)I)N
3-Iodoanilineis used as Anilines, Aromatic Amines and Nitro Compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Iodoanilin wird als Aniline, aromatische Amine und Nitroverbindungen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Bei 4 °C. lagern Vor Licht geschützt lagern. Nicht kompatibel mit sauren Chloriden, Säureanhydriden, Säuren, Chloroformiaten und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Iodoaniline
Schmelzpunkt 21°C to 24°C
Dichte 1.821
Siedepunkt 145°C to 146°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.684
Menge 10 g
Beilstein 636058
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 219.03
Reinheit (%) 98%