Learn More
3-Iodobenzolboronsäure-Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030352
29.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
408492-28-4
C12H16BIO2
329.97
MFCD09953498
HSHFNMSHDHAHDN-UHFFFAOYSA-N
2-3-iodophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-iodophenylboronic acid pinacol ester, amtb088, 3-iodophenylboronic acid pinacolester, 1,3,2-dioxaborolane,2-3-iodophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-3-iodanylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-iodo-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene
11313483
2-(3-iodphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(I)=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
408492-28-4
C12H16BIO2
329.97
MFCD09953498
HSHFNMSHDHAHDN-UHFFFAOYSA-N
2-3-iodophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-iodophenylboronic acid pinacol ester, amtb088, 3-iodophenylboronic acid pinacolester, 1,3,2-dioxaborolane,2-3-iodophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-3-iodanylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-iodo-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene
11313483
2-(3-iodphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(I)=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Iodobenzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 70°C to 72°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 329.97
Reinheit (%) 97%