Learn More
3-Iodbenzoylchlorid, 96 %
Catalog Number 11308426
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
1711-10-0
C7H4ClIO
266.462
MFCD02093934
DTELTOREECFDBC-UHFFFAOYSA-N
74378
3-Iodbenzoylchlorid
C1=CC(=CC(=C1)I)C(=O)Cl
1711-10-0
C7H4ClIO
266.462
MFCD02093934
DTELTOREECFDBC-UHFFFAOYSA-N
74378
3-Iodbenzoylchlorid
C1=CC(=CC(=C1)I)C(=O)Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. In trockenem Zustand lagern. Von aktiven Metallen, Basen, Oxidationsmitteln und Wärme fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Iodobenzoyl chloride
Schmelzpunkt 23°C to 25°C
Siedepunkt 159°C to 160°C (23 mmHg)
Brechungsindex 1.6415
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1860418
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Synonym 3-iodobenzoylchloride, m-iodobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-iodo, 3-iodo benzoyl chloride, 3-iodo-benzoyl chloride, benzoylchloride,3-iodo, benzoyl chloride,3-iodo, acmc-1bql4, 3-iodobenzoic acid chloride, 3-iodobenzoyl chloride, 97+%
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 266.47
Reinheit (%) 96%