Learn More
3-Iodphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030606
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
23138-56-9
C7H4INO
245.019
MFCD00037088
LZSQANBVKPXBLO-UHFFFAOYSA-N
3-iodophenyl isocyanate, benzene,1-iodo-3-isocyanato, 3-iodophenylisocyanate, 1-iodo-3-isocyanato-benzene, acmc-20an25
4499000
1-Iod-3-isocyanatobenzol
C1=CC(=CC(=C1)I)N=C=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
23138-56-9
C7H4INO
245.019
MFCD00037088
LZSQANBVKPXBLO-UHFFFAOYSA-N
3-iodophenyl isocyanate, benzene,1-iodo-3-isocyanato, 3-iodophenylisocyanate, 1-iodo-3-isocyanato-benzene, acmc-20an25
4499000
1-Iod-3-isocyanatobenzol
C1=CC(=CC(=C1)I)N=C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Iodophenyl isocyanate
Siedepunkt 55°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Menge 1 g
UN-Nummer UN2206
Formelmasse 245.02
Reinheit (%) 97%