Learn More
3-Iodopyrazolo[1,5-a]Pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477487
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15477487 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15477487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H35255.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Wird meist in der Suzuki-Kopplungsreaktion verwendet.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodopyrazolo[1,5-a]pyridine
CAS 19363-99-6
Schmelzpunkt 67°C to 69°C
Farbe Braun
Summenformel C7H5IN2
MDL-Nummer MFCD20483547
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym 3-iodopyrazolo 1,5-a pyridine, 3-iodo-pyrazolo 1,5-a pyridine
InChI-Schlüssel PNNARKUCAKULAL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=NN2C=C1)I
IUPAC-Name 3-Iodpyrazol[1,5-a]pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 244.035
PubChem CID 60170807
Formelmasse 244.04
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest