Learn More
3-Isobutylpyrazolo[4,3-d]pyrimidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Isobutylpyrazolo[4,3-d]pyrimidine |
| CAS | 1346600-82-5 |
| Summenformel | C9H12N4 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 3-Isobutyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H12N4/c1-6(2)3-7-9-8(13-12-7)4-10-5-11-9/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(C)CC1=C2C(=NN1)C=NC=N2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 176.22 |