Learn More
3-Isochromanon, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7214795
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4385-35-7
C9H8O2
148.16
ILHLUZUMRJQEAH-UHFFFAOYSA-N
3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-3-on
O=C1CC2=CC=CC=C2CO1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4385-35-7
C9H8O2
148.16
ILHLUZUMRJQEAH-UHFFFAOYSA-N
3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-3-on
O=C1CC2=CC=CC=C2CO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Isochromanone
Schmelzpunkt 83.0°C to 86.0°C
Menge 1 g
Beilstein 17, V,10, 19
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 148.16