missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Isocyanato-5-Methyl-2-Phenylfuran, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3485491
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
898289-18-4
C12H9NO2
199.209
MFCD09025851
GDLFJANXKGIZKA-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-2-phenylfuran-3-isocyanate, furan,3-isocyanato-5-methyl-2-phenyl
18525836
3-Isocyanat-5-methyl-2-phenylfuran
CC1=CC(=C(O1)C2=CC=CC=C2)N=C=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
898289-18-4
C12H9NO2
199.209
MFCD09025851
GDLFJANXKGIZKA-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-2-phenylfuran-3-isocyanate, furan,3-isocyanato-5-methyl-2-phenyl
18525836
3-Isocyanat-5-methyl-2-phenylfuran
CC1=CC(=C(O1)C2=CC=CC=C2)N=C=O
Chemischer Name oder Material 3-Isocyanato-5-methyl-2-phenylfuran
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 199.21
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'