missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Isopropylbenzolboronsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7046650
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
216019-28-2
C9H13BO2
164.01
MFCD01074634
QSWLFBMVIGQONC-UHFFFAOYSA-N
3-isopropylphenylboronic acid, 3-isopropylbenzeneboronic acid, 3-cumylboronic acid, 3-isopropylphenyl boronic acid, 3-isopropylphebylboronic acid, 3-propan-2-yl phenyl boranediol, boronic acid, 3-1-methylethyl phenyl, boronic acid, b-3-propylphenyl, 3-propan-2-yl phenyl boronic acid, 3-propan-2-ylphenyl boronic acid
2773478
[3-(propan-2-yl)phenyl]boronic acid
CC(C)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
216019-28-2
C9H13BO2
164.01
MFCD01074634
QSWLFBMVIGQONC-UHFFFAOYSA-N
3-isopropylphenylboronic acid, 3-isopropylbenzeneboronic acid, 3-cumylboronic acid, 3-isopropylphenyl boronic acid, 3-isopropylphebylboronic acid, 3-propan-2-yl phenyl boranediol, boronic acid, 3-1-methylethyl phenyl, boronic acid, b-3-propylphenyl, 3-propan-2-yl phenyl boronic acid, 3-propan-2-ylphenyl boronic acid
2773478
[3-(propan-2-yl)phenyl]boronic acid
CC(C)C1=CC=CC(=C1)B(O)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Isopropylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼75°C to 80°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 250 mg
Beilstein 3090001
Formelmasse 164.01
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'