Learn More
3-keto-5Beta-Abiraterone, TRC
Artikelnummer. 30408566
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30408566 10 mg
30393875 2.5 mg
30403626 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408566 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK17098510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1940175-99-4
Summenformel C24H31NO
Molekulargewicht (g/mol) 349.51
Synonym (5β)-17-(3-Pyridinyl)androst-16-en-3-one
SMILES C[C@]12CCC(=O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC=C4c5cccnc5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-keto-5Beta-Abiraterone
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H31NO/c1-23-11-9-18(26)14-17(23)5-6-19-21-8-7-20(16-4-3-13-25-15-16)24(21,2)12-10-22(19)23/h3-4,7,13,15,17,19,21-22H,5-6,8-12,14H2,1-2H3/t17-,19+,21+,22+,23+,24-/m1/s1