Learn More
3-Keto-Valproinsäure-Natriumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Keto Valproic Acid Sodium Salt |
| CAS | 1184991-15-8 |
| Summenformel | C8 H13 O3 . Na |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H14O3.Na/c1-3-5-6(8(10)11)7(9)4-2;/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CCCC(C(=O)[O-])C(=O)CC |
| IUPAC-Name | Natrium;3-oxo-2-propylpentanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 180.18 |
| Formelmasse | 180.0762 |