Learn More
3-Ketocarbofuran-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Ketocarbofuran-d3 |
| Summenformel | C12 D3 H10 N O4 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 3-Oxocarbofuran-d3, 2,2-Dimethyl-7-[[(methylamino)carbonyl]oxy]-3(2H)-benzofuranone-d3, 7-Hydroxy-2,2-dimethyl-3(2H)-benzofuranone Methylcarbamate-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H13NO4/c1-12(2)10(14)7-5-4-6-8(9(7)17-12)16-11(15)13-3/h4-6H,1-3H3,(H,13,15)/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1cccc2C(=O)C(C)(C)Oc12 |
| IUPAC-Name | (2,2-Dimethyl-3-oxo-1-benzofuran-7-yl) N-(trideuteriomethyl)carbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 238.254 |
| Formelmasse | 238.103 |