missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Ketocarbofuran, TRC

Artikelnummer. 30407166
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30407166 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30407166 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK181650100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Carbofuran-3-keto
CAS 16709-30-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C12 H13 N O4
Menge 100 mg
Synonym Carbamic acid, methyl-, ester with 7-hydroxy-2,2-dimethyl-3(2H)-benzofuranone (8CI), 2,2-Dimethyl-7-[[(methylamino)carbonyl]oxy]-3(2H)-benzofuranone, 3(2H)-Benzofuranone, 7-hydroxy-2,2-dimethyl-, methylcarbamate (8CI), 2,2-Dimethyl-3-oxo-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methylcarbamate, 3-Ketocarbofuran, 3-Oxocarbofuran
InChI-Formel InChI=1S/C12H13NO4/c1-12(2)10(14)7-5-4-6-8(9(7)17-12)16-11(15)13-3/h4-6H,1-3H3,(H,13,15)
SMILES CNC(=O)Oc1cccc2C(=O)C(C)(C)Oc12
IUPAC-Name (2,2-Dimethyl-3-oxo-1-benzofuran-7-yl) N-methylcarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 235.24
Formelmasse 235.0845
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.