Learn More
3-(Maleimidomethyl)-benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7039139
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1270976-78-7
C12H8N2O2
212.208
MFCD16665084
YQNWHSSASIYIKH-UHFFFAOYSA-N
3-2,5-dioxopyrrol-1-yl methyl benzonitrile, 3-maleimidomethyl benzonitrile
55028725
3-(2,5-Dioxopyrrol-1-yl)Methyl]Benzonitril
C1=CC(=CC(=C1)CN2C(=O)C=CC2=O)C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1270976-78-7
C12H8N2O2
212.208
MFCD16665084
YQNWHSSASIYIKH-UHFFFAOYSA-N
3-2,5-dioxopyrrol-1-yl methyl benzonitrile, 3-maleimidomethyl benzonitrile
55028725
3-(2,5-Dioxopyrrol-1-yl)Methyl]Benzonitril
C1=CC(=CC(=C1)CN2C(=O)C=CC2=O)C#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-(Maleimidomethyl)benzonitrile
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 212.2
Reinheit (%) 97%