Learn More
3-Maleimidopropionsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Maleimidopropionic acid is a sulfhydryl reactive heterobifunctional crosslinking reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Maleimidpropionsäure ist ein Sulfhydryl-reaktives heterobifunktionales Vernetzungsreagenz.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Dimethylformamid, Alkohol und Dimethylsulfoxid. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Maleimidopropionic acid |
| Schmelzpunkt | 108°C to 112°C |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 1528952 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol,dimethyl formamide,alcohol and dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 169.13 |
| Reinheit (%) | 95% |
| Physikalische Form | Fest |