Learn More
3-Maleimidopropionsäure N-Hydroxysuccinimid-Ester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester |
Schmelzpunkt | 159.0°C to 160.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (HPLC) |
Menge | 100 mg |
Formelmasse | 266.21 |
Reinheit (%) | 99% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester, 99%
- Achtung
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.