Learn More
3-Mercapto-1,2-propandiol, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024385
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
96-27-5
C3H8O2S
108.16
MFCD00004879
PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYNA-N
3-mercapto-1,2-propanediol, monothioglycerol, 1-thioglycerol, thioglycerol, thioglycerine, thioglycerin, thiovanol, 3-mercaptopropane-1,2-diol, alpha-thioglycerol, glycerol-1-thiol
7291
CHEBI:74537
3-sulfanylpropane-1,2-diol
OCC(O)CS
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
96-27-5
C3H8O2S
108.16
MFCD00004879
PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYNA-N
3-mercapto-1,2-propanediol, monothioglycerol, 1-thioglycerol, thioglycerol, thioglycerine, thioglycerin, thiovanol, 3-mercaptopropane-1,2-diol, alpha-thioglycerol, glycerol-1-thiol
7291
CHEBI:74537
3-sulfanylpropane-1,2-diol
OCC(O)CS
It generally used as a size-regulating capping agent for nanocrystals. 1-Thioglycerol is also used in bacteriology experiments to induce the synthesis of porphyrin compounds in aerobically growing Escherichia coli. Also used to study the pH-sensitive photoluminescence of aqueous thiol-capped CdTe nanocrystals. 1-Thioglycerol is used to develop and test thiol functionalized copolymers. 1-Thioglycerol is used as a post-modification agent in the generation of non-standard peptide foldamers.Potential substitute for 2-mercaptoethanol, probe for the study of lymphocyte activation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird im Allgemeinen als größenregulierendes Verschlussmittel für Nanokristalle verwendet. 1-Thioglycerol wird auch in bakteriologischen Experimenten verwendet, um die Synthese von Porphyrinverbindungen in aerobisch wachsenden Escherichia coli zu induzieren. Wird auch zur Untersuchung der pH-empfindlichen Photolumineszenz wässriger Thiol-gedeckelter CdTe-Nanokristalle verwendet. 1-Thioglycerol wird zur Entwicklung und zum Testen von Thiol-funktionalisierten Copolymeren verwendet. 1-Thioglycerol wird als Nachmodifikationsmittel bei der Erzeugung von nicht standardmäßigen Peptidfoldamern verwendet. Potenzieller Ersatz für 2-Mercaptoethanol, Sonde für die Untersuchung der Lymphozytaktivierung.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser und Benzol. Löslich in Aceton. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch, von Wasser/Feuchtigkeit und Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Mercapto-1,2-propanediol
Dichte 1.247
Siedepunkt 117°C to 119°C (5 mmHg)
Flammpunkt 149°C (300°F)
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2SH
Brechungsindex 1.511
Menge 50 g
Beilstein 1732046
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,9335
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water and benzene. Soluble in acetone. Insoluble in ether.
Formelmasse 108.16
Reinheit (%) ≥90%