missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Mercapto-1-hexanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7026137
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
51755-83-0
C6H14OS
134.237
MFCD00792515
TYZFMFVWHZKYSE-UHFFFAOYSA-N
3-mercapto-1-hexanol, 3-mercaptohexanol, 3-mercaptohexan-1-ol, 1-hexanol, 3-mercapto, 3-thiohexan-1-ol, 3-sulphanylhexan-1-ol, 3-sulfanyl-1-hexanol, 3-thiohexanol, acmc-209kvm, 3-mercapto-hexan-1-ol
521348
CHEBI:77690
3-Sulfanylhexan-1-ol
CCCC(CCO)S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
51755-83-0
C6H14OS
134.237
MFCD00792515
TYZFMFVWHZKYSE-UHFFFAOYSA-N
3-mercapto-1-hexanol, 3-mercaptohexanol, 3-mercaptohexan-1-ol, 1-hexanol, 3-mercapto, 3-thiohexan-1-ol, 3-sulphanylhexan-1-ol, 3-sulfanyl-1-hexanol, 3-thiohexanol, acmc-209kvm, 3-mercapto-hexan-1-ol
521348
CHEBI:77690
3-Sulfanylhexan-1-ol
CCCC(CCO)S

3-mercapto-1-hexanol (3MH) are compounds potentially responsible for the development of blackcurrant aroma in red wine. 3-mercapto-1-hexanol was the most important odorant of Grenache rosé wine was with a deep impact on the wine fruity and citric notes. 3-Mercaptohexanol is an thiol compound found in various grape juices.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3-Mercapto-1-Hexanol (3MH) sind Verbindungen, die potenziell für die Entwicklung von Blackcurrant-Aroma in Rotwein verantwortlich sind. 3-Mercapto-1-Hexanol war das wichtigste Geruchsmittel von Grenache Roséwein mit prägendem Einfluss auf die fruchtige und Zitrusnote des Weins. 3-Mercaptohexanol ist eine Thiolverbindung, die in verschiedenen Traubensäften gefunden wird.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Mercapto-1-hexanol
Dichte 0.974
Siedepunkt 250°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.48
Menge 5 g
Beilstein 1846873
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 134.24
Reinheit (%) 96%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'