Learn More
3-Mercapto-3-methylbutansäureethylester, TRC
Artikelnummer. 30473925
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30473925 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473925 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM253975500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Mercapto-3-methylbutanoic Acid Ethyl Ester
CAS 2385411-18-5
Summenformel C7 H14 O2 S
Menge 500 mg
Synonym Ethyl 3-Mercapto-3-methylbutanoate
InChI-Formel InChI=1S/C7H14O2S/c1-4-9-6(8)5-7(2,3)10/h10H,4-5H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)CC(C)(C)S
IUPAC-Name ethyl-3-methyl-3-sulfanylbutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 162.25
Formelmasse 162.071
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.