Learn More
3-Mercapto-3-methylbutansäureethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Mercapto-3-methylbutanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 2385411-18-5 |
| Summenformel | C7 H14 O2 S |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Ethyl 3-Mercapto-3-methylbutanoate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H14O2S/c1-4-9-6(8)5-7(2,3)10/h10H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(C)(C)S |
| IUPAC-Name | ethyl-3-methyl-3-sulfanylbutanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 162.25 |
| Formelmasse | 162.071 |