missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Mercapto-3-methylbutansäureethylester, TRC

Artikelnummer. 30467957
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30467957 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30467957 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2539751G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Mercapto-3-methylbutanoic Acid Ethyl Ester
CAS 2385411-18-5
Summenformel C7 H14 O2 S
Menge 1 g
Synonym Ethyl 3-Mercapto-3-methylbutanoate
InChI-Formel InChI=1S/C7H14O2S/c1-4-9-6(8)5-7(2,3)10/h10H,4-5H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)CC(C)(C)S
IUPAC-Name ethyl-3-methyl-3-sulfanylbutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 162.25
Formelmasse 162.071
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.