Learn More
3-Methoxy-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4259005
48.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1589-49-7
C4H10O2
90.12
JDFDHBSESGTDAL-UHFFFAOYSA-N
3-methoxy-1-propanol, 1-propanol, 3-methoxy, 3-methoxypropanol, trimethylene glycol monomethyl ether, beta-pgme, 1,3-propanediol monomethyl ether, unii-oak281wz1p, propylene glycol monomethyl ether, beta, oak281wz1p, mpol
74116
3-Methoxypropan-1-ol
COCCCO
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1589-49-7
C4H10O2
90.12
JDFDHBSESGTDAL-UHFFFAOYSA-N
3-methoxy-1-propanol, 1-propanol, 3-methoxy, 3-methoxypropanol, trimethylene glycol monomethyl ether, beta-pgme, 1,3-propanediol monomethyl ether, unii-oak281wz1p, propylene glycol monomethyl ether, beta, oak281wz1p, mpol
74116
3-Methoxypropan-1-ol
COCCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-1-propanol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.9420g/mL
Siedepunkt 149.0°C to 150.0°C
Flammpunkt 38°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3O(CH2)3OH
Brechungsindex 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589nm)
Menge 10 g
Relative Dichte 0.942
Formelmasse 90.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxy-1-propanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.