Learn More
3-Methoxy-2,2-dimethylpropylaminhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methoxy-2,2-dimethylpropylamine Hydrochloride |
| CAS | 171268-71-6 |
| Summenformel | C6 H15 N O . Cl H |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H15NO.ClH/c1-6(2,4-7)5-8-3;/h4-5,7H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.COCC(C)(C)CN |
| IUPAC-Name | 3-Methoxy-2,2-dimethylpropan-1-amin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 153.65 |
| Formelmasse | 153.092 |