Learn More
3-Methoxy-2,2-dimethylpropylaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30481633
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Unit Size:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30481633 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30481633 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM2625101G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-2,2-dimethylpropylamine Hydrochloride
CAS 171268-71-6
Summenformel C6 H15 N O . Cl H
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H15NO.ClH/c1-6(2,4-7)5-8-3;/h4-5,7H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.COCC(C)(C)CN
IUPAC-Name 3-Methoxy-2,2-dimethylpropan-1-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 153.65
Formelmasse 153.092