Learn More
3-Methoxy-N-methylbenzylamin-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methoxy-N-methylbenzylamine-d3 |
| CAS | 1794752-88-7 |
| Summenformel | C9H10D3NO |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | (3-Methoxybenzyl)methylamine-d3, 1-(3-Methoxyphenyl)-N-methylmethanamine-d3, 3-Methoxy-1-(methylaminomethyl)benzene-d3, N-(3-Methoxybenzyl)-N-methylamine-d3, N-Methyl-1-[3-(methoxy)phenyl]methanamine-d3, N-Methyl-3-methoxybenzylamine-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H13NO/c1-10-7-8-4-3-5-9(6-8)11-2/h3-6,10H,7H2,1-2H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NCc1cccc(OC)c1 |
| IUPAC-Name | 1,1,1-Trideuterio-N-[(3-methoxyphenyl)methyl]methanamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 154.22 |
| Formelmasse | 154.1185 |