missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methoxy-propionaldehyde (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30468833
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30468833 500 mg 500 Milligramm
30468479 100 mg 100 Milligramm
30469249 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30468833 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM336193500MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2806-84-0
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
IUPAC-Name 3-methoxypropanal
SMILES COCCC=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-propionaldehyde (Technical Grade)
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O2/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3
Formelmasse 88.0524
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.