Learn More
3-Methoxy-propionaldehyde (Technical Grade), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methoxy-propionaldehyde (Technical Grade) |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3 |
| Formelmasse | 88.0524 |