Learn More
3-Methoxybenzamidoxim, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468667
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15468667 1 g 1 Gramm
15478667 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52144.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73647-50-4
Summenformel C8H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD07161438,MFCD07161438
InChI-Schlüssel CEHMGZTZNNEADY-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-n'-hydroxy-3-methoxybenzimidamide, 3-methoxybenzamidoxime, n'-hydroxy-3-methoxybenzimidamide, e-n'-hydroxy-3-methoxybenzimidamide, n-hydroxy-3-methoxy-benzamidine, n-hydroxy-3-methoxybenzenecarboximidamide, hydroxyimino 3-methoxyphenyl methylamine, n'-hydroxy-3-methoxybenzene-1-carboximidamide, z-n'-hydroxy-3-methoxybenzene-1-carboximidamide, e-n'-hydroxy-3-methoxybenzenecarboximidamide
PubChem CID 9652366
IUPAC-Name N'-hydroxy-3-methoxybenzene-1-carboximidamide
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(N)=NO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxybenzamidoxime
Menge 1 g
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 97%