Learn More
3-Methoxybenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
3-Methoxybenzoic acid is used in the synthesis and characterization of 3-methoxybenzoates of europium (III) and gadolinium (III)1. It was used in conversion of aromatic carboxylic acids into methyl esters and reduction to the corresponding primary alcohols using a sodium borohydride-THF-methanol system
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methoxybenzoesäure wird bei der Synthese und Charakterisierung von 3-Methoxybenzoaten von Europium (III) und Gadolinium (III)1 verwendet. Es wurde zur Umwandlung aromatischer Carbonsäuren sin Methylester und zur Reduktion auf die entsprechenden Primäralkohole mit einem Natriumborohydrid-THF-Methanolsystem verwendet
Löslichkeit
Löslich in 95 % Ethanol (50 mg/ml), Wasser (2 mg/ml bei 25 °C) und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
3-Methoxybenzoesäure wird bei der Synthese und Charakterisierung von 3-Methoxybenzoaten von Europium (III) und Gadolinium (III)1 verwendet. Es wurde zur Umwandlung aromatischer Carbonsäuren sin Methylester und zur Reduktion auf die entsprechenden Primäralkohole mit einem Natriumborohydrid-THF-Methanolsystem verwendet
Löslichkeit
Löslich in 95 % Ethanol (50 mg/ml), Wasser (2 mg/ml bei 25 °C) und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methoxybenzoic acid |
Schmelzpunkt | 104°C to 108°C |
Siedepunkt | 170°C to 172°C (10 mmHg) |
Geruch | Odorless |
Menge | 50 g |
Beilstein | 508838 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in 95% ethanol (50mg/ml),water (2mg/ml at 25°C) and methanol. |
Formelmasse | 152.15 |
Reinheit (%) | 99% |