Learn More
3-Methoxybenzoylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
3-Methoxybenzoyl chloride is used in the synthesis of 2-arylbenzofuran-based molecules that act against Alzheimer’s disease, combating symptoms. In addition, it aids in the optimization of dihydropyrrolopyrimidine inhibitors against PI3K (phosphoinositide 3-kinase) resulting in tumor growth inhibition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform. Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Von Feuchtigkeit, starken Basen und Oxidationsmitteln fernhalten. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
Löslich in Chloroform. Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Von Feuchtigkeit, starken Basen und Oxidationsmitteln fernhalten. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methoxybenzoyl chloride |
Dichte | 1.214 |
Siedepunkt | 123°C to 125°C (15 mmHg) |
Flammpunkt | 92°C (197°F) |
Brechungsindex | 1.5586 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN1729 |
Beilstein | 386659 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform. Reacts with water. |