Learn More
3-Methoxybenzylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-156855
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
824-98-6
C8H9ClO
156.61
MFCD00000907
VGISFWWEOGVMED-UHFFFAOYSA-N
3-methoxybenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methoxybenzene, m-methoxybenzyl chloride, m-chloromethyl anisole, benzene, 1-chloromethyl-3-methoxy, anisole, m-chloromethyl, 3-methoxybenzylchloride, 3-chloromethyl anisole, 3-methoxy benzyl chloride, benzyl chloride,3-methoxy
69994
1-(chloromethyl)-3-methoxybenzene
COC1=CC=CC(CCl)=C1
824-98-6
C8H9ClO
156.61
MFCD00000907
VGISFWWEOGVMED-UHFFFAOYSA-N
3-methoxybenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methoxybenzene, m-methoxybenzyl chloride, m-chloromethyl anisole, benzene, 1-chloromethyl-3-methoxy, anisole, m-chloromethyl, 3-methoxybenzylchloride, 3-chloromethyl anisole, 3-methoxy benzyl chloride, benzyl chloride,3-methoxy
69994
1-(chloromethyl)-3-methoxybenzene
COC1=CC=CC(CCl)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methoxybenzyl chloride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 124°C (13.0 mmHg)
Flammpunkt 101°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4CH2Cl
Brechungsindex 1.5430 to 1.545
Menge 5 g
Beilstein 06, I, 189
Relative Dichte 1.07
Formelmasse 156.61
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxybenzyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.