Learn More
3-Methoxyphenylisocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027518
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
18908-07-1
C8H7NO2
149.149
MFCD00002019
NPOVTGVGOBJZPY-UHFFFAOYSA-N
3-methoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-methoxy, isocyanic acid 3-methoxyphenyl ester, 3-isocyanatoanisole, 3-methoxyphenylisocyanate, m-methoxyphenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-methoxy-benzene, 3-methoxybenzenisocyanate, m-anisyl isocyanate, m-methoxyphenylisocyanate
87843
1-isocyanat-3-methoxybenzol
COC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
18908-07-1
C8H7NO2
149.149
MFCD00002019
NPOVTGVGOBJZPY-UHFFFAOYSA-N
3-methoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-methoxy, isocyanic acid 3-methoxyphenyl ester, 3-isocyanatoanisole, 3-methoxyphenylisocyanate, m-methoxyphenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-methoxy-benzene, 3-methoxybenzenisocyanate, m-anisyl isocyanate, m-methoxyphenylisocyanate
87843
1-isocyanat-3-methoxybenzol
COC1=CC=CC(=C1)N=C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methoxyphenyl isocyanate
Dichte 1.138
Siedepunkt 94°C to 95°C (10 mmHg)
Flammpunkt 96°C (204°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.543
Menge 5 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 775986
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) 99%