Learn More
3-Methoxyphenylacetylen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7036831
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
768-70-7
C9H8O
132.16
MFCD00160810
ZASXCTCNZKFDTP-UHFFFAOYSA-N
3-ethynylanisole, 3-methoxyphenylacetylene, 1-ethynyl-3-methoxy-benzene, benzene, 1-ethynyl-3-methoxy, 3-ethynyl-1-methoxybenzene, 1-etynyl-3-methoxy-benzene, 3-ethynyl-anisole, m-methoxyphenylacetylene, 3-ethynylanisole 96
640753
1-ethynyl-3-methoxybenzene
COC1=CC=CC(=C1)C#C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
768-70-7
C9H8O
132.16
MFCD00160810
ZASXCTCNZKFDTP-UHFFFAOYSA-N
3-ethynylanisole, 3-methoxyphenylacetylene, 1-ethynyl-3-methoxy-benzene, benzene, 1-ethynyl-3-methoxy, 3-ethynyl-1-methoxybenzene, 1-etynyl-3-methoxy-benzene, 3-ethynyl-anisole, m-methoxyphenylacetylene, 3-ethynylanisole 96
640753
1-ethynyl-3-methoxybenzene
COC1=CC=CC(=C1)C#C
It is a useful aromatic compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist eine nützliche aromatische Verbindung.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lagerung: Behälter dicht verschlossen lassen. An einem kühlen, dunklen und gut belüfteten Ort und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methoxyphenylacetylene
Dichte 1.04
Siedepunkt 204°C to 210°C
Flammpunkt 76°C (169°F)
Brechungsindex 1.555
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 96%