missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methoxyphenylglyoxalhydrat, 97 %, Trockengew.-Basis, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7048124
44.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
32025-65-3
C9H8O3
164.16
MFCD08533286
SIHYQEYAJMDKQH-UHFFFAOYSA-N
3-methoxyphenylglyoxal hydrate, 2-3-methoxyphenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, acmc-1c24s, bestipharma 555-843, 3-methoxyphenylglyoxal monohydrate, ethanone,2,2-dihydroxy-1-3-methylphenyl, 3-methoxyphenyl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-3-methoxyphenyl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate
21155397
2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoacetaldehyd;hydrat
COC1=CC=CC(=C1)C(=O)C=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
32025-65-3
C9H8O3
164.16
MFCD08533286
SIHYQEYAJMDKQH-UHFFFAOYSA-N
3-methoxyphenylglyoxal hydrate, 2-3-methoxyphenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, acmc-1c24s, bestipharma 555-843, 3-methoxyphenylglyoxal monohydrate, ethanone,2,2-dihydroxy-1-3-methylphenyl, 3-methoxyphenyl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-3-methoxyphenyl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate
21155397
2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoacetaldehyd;hydrat
COC1=CC=CC(=C1)C(=O)C=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Schmelzpunkt 94°C to 98°C
Siedepunkt 95°C to 98°C (0.05 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht)
Menge 1 g
Beilstein 1935225
Formelmasse 164.16 (Anhydrous)
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'