missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Methoxyphenylisothiocyanat, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methoxyphenylisothiocyanate |
CAS Min. % | 97.0 |
Dichte | 1.1790g/mL |
Prozentgehaltsbereich | 97+% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | CH3OC6H4NCS |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 165.22 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'