missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methoxypropionitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7044548
17.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
110-67-8
C4H7NO
85.106
MFCD00001958
OOWFYDWAMOKVSF-UHFFFAOYSA-N
3-methoxypropionitrile, propanenitrile, 3-methoxy, 2-cyanoethyl methyl ether, 3-methoxypropylnitrile, beta-methoxypropionitrile, 1-cyano-2-methoxyethane, propionitrile, 3-methoxy, 3-methoxypropannitril, 3-methoxypropiononitrile, beta-methyoxypropionitrile
61032
3-Methoxypropanenitril
COCCC#N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
110-67-8
C4H7NO
85.106
MFCD00001958
OOWFYDWAMOKVSF-UHFFFAOYSA-N
3-methoxypropionitrile, propanenitrile, 3-methoxy, 2-cyanoethyl methyl ether, 3-methoxypropylnitrile, beta-methoxypropionitrile, 1-cyano-2-methoxyethane, propionitrile, 3-methoxy, 3-methoxypropannitril, 3-methoxypropiononitrile, beta-methyoxypropionitrile
61032
3-Methoxypropanenitril
COCCC#N

3-Methoxypropionitrile is used as a component in high power lithium ion batteries. It is used as pharmaceutical intermediates. It acts as a good solvent for plastic polymers.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3-Methoxypropionitril wird als Komponente in Lithium-Ionen-Hochleistungsbatterien verwendet. Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es dient als gutes Lösungsmittel für Kunststoffpolymere.

Löslichkeit
Wasserlöslich. (540 g/l) bei 25 °C.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel, starke Säuren, starke Basen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methoxypropionitrile
Schmelzpunkt -63°C
Dichte 0.938
pH 6.8
Siedepunkt 164°C to 165°C
Flammpunkt 66°C (150°F)
Geruch Weak
Brechungsindex 1.403
Menge 100 mL
Beilstein 1739284
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (540g/L) at 25°C.
Formelmasse 85.11
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'