Learn More
3-Methoxypropylisothiocyanat, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge TL04220EE
Weitere Details : CAS : 17702-11-3 Netto-Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 50g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10001894
  • 152.00 € / 50 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 16-08-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
17702-11-3
131.193
UKVFWFDXYBLOLU-UHFFFAOYSA-N
140274
COCCCN=C=S
C5H9NOS
MFCD00022063
3-methoxypropyl isothiocyanate, 3-methoxypropylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-propane, propane,1-isothiocyanato-3-methoxy, propane, 1-isothiocyanato-3-methoxy, 3-methoxypropanisothiocyanate, acmc-1bu13, 3-methoxy-n-propyl isothiocyanate, 3-methoxpropyl isothiocyanate, #
1-Isothiocyanato-3-methoxypropan
Spezifikation
3-Methoxypropyl isothiocyanate
17702-11-3
97%
MFCD00022063
UKVFWFDXYBLOLU-UHFFFAOYSA-N
1-Isothiocyanato-3-methoxypropan
140274
97%
50g
97.0
C5H9NOS
3-methoxypropyl isothiocyanate, 3-methoxypropylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-propane, propane,1-isothiocyanato-3-methoxy, propane, 1-isothiocyanato-3-methoxy, 3-methoxypropanisothiocyanate, acmc-1bu13, 3-methoxy-n-propyl isothiocyanate, 3-methoxpropyl isothiocyanate, #
COCCCN=C=S
131.193
131.2
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate