Learn More
3-Methoxypropylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methoxypropyl isothiocyanate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 131.2 |
Reinheit (%) | 97% |