Learn More
3-Methoxypropylamin, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-158575
Click to view available options
Menge:
5 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
5332-73-0
C4H11NO
89.14
MFCD00014831
FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
3-methoxypropylamine, 1-propanamine, 3-methoxy, 1-amino-3-methoxypropane, 3-aminopropyl methyl ether, 3-methyoxypropylamine, 3-methoxy-n-propylamine, 3-methoxy-1-propanamine, propylamine, 3-methoxy, 3-mpa, propanolamine methyl ether
1672
3-methoxypropan-1-amine
COCCCN
5332-73-0
C4H11NO
89.14
MFCD00014831
FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
3-methoxypropylamine, 1-propanamine, 3-methoxy, 1-amino-3-methoxypropane, 3-aminopropyl methyl ether, 3-methyoxypropylamine, 3-methoxy-n-propylamine, 3-methoxy-1-propanamine, propylamine, 3-methoxy, 3-mpa, propanolamine methyl ether
1672
3-methoxypropan-1-amine
COCCCN
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methoxypropylamine
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -65°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 118°C
Flammpunkt 48°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OCH2CH2CH2NH2
Brechungsindex 1.4165 to 1.4185
Menge 5 mL
Relative Dichte 0.87
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ethanol,toluene,acetone,ether,,carbon tetrachloride and hexane
Viskosität 0.91 mPa.s (20°C)
Formelmasse 89.12
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxypropylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.