Learn More
3-methoxithiophen-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10209643
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10209643 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10452104 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10209643 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC68604CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 35134-07-7
Summenformel C6H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 142.17
MDL-Nummer MFCD01571098
InChI-Schlüssel KGJDTMQUUPIAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methoxythiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methoxy, 3-methoxy-2-thenaldehyde, 2-formyl-3-methoxythiophene, 3-methoxy-2-thiophenealdehyde, 3-methoxy-2-thiophenecarbaldehyde, 3-methoxy-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,3-methoxy, 3-methoxy-2-thiophenecarbaldehyde #
PubChem CID 588315
IUPAC-Name 3-methoxythiophene-2-carbaldehyde
SMILES COC1=C(SC=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxythiophene-2-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 142.18
Reinheit (%) 97%