Learn More
3-Methoxithiophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080912
17.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
15570-12-4
C7H8OS
140.2
MFCD00004841
QMVAZEHZOPDGHA-UHFFFAOYSA-N
3-methoxythiophenol, 3-methoxybenzenthiol, 3-methoxy thiophenol, m-methoxythiophenol, 3-mercaptoanisole, benzenethiol, 3-methoxy, m-methoxybenzenethiol, 3-methoxy-benzenethiol, 3-methoxybenzene-1-thiol, meta-methoxybenzenethiol
84989
3-Methoxybenzolthiol
COC1=CC(=CC=C1)S
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
15570-12-4
C7H8OS
140.2
MFCD00004841
QMVAZEHZOPDGHA-UHFFFAOYSA-N
3-methoxythiophenol, 3-methoxybenzenthiol, 3-methoxy thiophenol, m-methoxythiophenol, 3-mercaptoanisole, benzenethiol, 3-methoxy, m-methoxybenzenethiol, 3-methoxy-benzenethiol, 3-methoxybenzene-1-thiol, meta-methoxybenzenethiol
84989
3-Methoxybenzolthiol
COC1=CC(=CC=C1)S
3-Methoxythiophenol is used in the preparation of allenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methoxithiophenol wird bei der Herstellung von Allenen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Methanol, Benzol, Hexan, Toluol und Dichlormethan.
Hinweise
Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist luftempfindlich. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methoxythiophenol
Dichte 1.136
Siedepunkt 225°C to 227°C
Flammpunkt 96°C (204°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.5865
Menge 1 g
Beilstein 2041496
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in methanol,benzene,hexane,toluene and dichloromethane.
Formelmasse 140.21
Reinheit (%) 98%