Learn More
3-Methyl-1-(2-(1-piperidinyl)phenyl)butylaminadipat (1:3), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-1-(2-(1-piperidinyl)phenyl)butylamine Adipate (1:3) |
| CAS | 1262393-01-0 |
| Summenformel | C16H26N2.3 x C6H10O4 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 3-Methyl-1-(2-(1-piperidinyl)phenyl)butylamine Adipic Acid, 3-Methyl-1-(2-(1-piperidinyl)phenyl)butylammonium Adipate, Hexanedioic Acid compd. with alpha-(2-Methylpropyl)-2-(1-piperidinyl)benzenemethanamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H26N2.C6H10O4/c1-13(2)12-15(17)14-8-4-5-9-16(14)18-10-6-3-7-11-18;7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h4-5,8-9,13,15H,3,6-7,10-12,17H2,1-2H3;1-4H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMILES | CC(C)CC(N)c1ccccc1N2CCCCC2.OC(=O)CCCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | Hexandisäure; 3-Methyl-1-(2-Piperidin-1-ylphenyl)butan-1-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 392.5 |
| Formelmasse | 392.2675 |