Learn More
3-Methyl-1,2-Cyclopentanedion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10022270
114.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
765-70-8
C6H8O2
112.13
MFCD00001417
OACYKCIZDVVNJL-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-1,2-cyclopentanedione, 1,2-cyclopentanedione, 3-methyl, methylcyclopentenolone diketo form, fema no. 2700, methylcyclopentenolone natural, kentonarome, benzil-related compound, 45, 3-methyl-1,2-cyclopentanedione maple lactone, maple lactone mcp, methyl-cyclopentenolone
61209
3-Methylcyclopentan-1,2-dion
CC1CCC(=O)C1=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
765-70-8
C6H8O2
112.13
MFCD00001417
OACYKCIZDVVNJL-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-1,2-cyclopentanedione, 1,2-cyclopentanedione, 3-methyl, methylcyclopentenolone diketo form, fema no. 2700, methylcyclopentenolone natural, kentonarome, benzil-related compound, 45, 3-methyl-1,2-cyclopentanedione maple lactone, maple lactone mcp, methyl-cyclopentenolone
61209
3-Methylcyclopentan-1,2-dion
CC1CCC(=O)C1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1,2-cyclopentanedione
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 105.0°C to 110.0°C
Farbe Weiß
Dichte 100g/mL
Flammpunkt 100°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Beilstein 07, I, 310
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 112.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver