Learn More
3-Methyl-1-(2-nitro-phenyl)-piperazin, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-methyl-1-(2-nitro-phenyl)-piperazine |
CAS | 398470-53-6 |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C11H15N3O2 |
MDL-Nummer | MFCD00448002 |
Menge | 1 g |
Synonym | 3-methyl-1-2-nitrophenyl piperazine, 3-methyl-1-2-nitro-phenyl-piperazine, 3-methyl-1-2-nitro-phenyl piperazine, acmc-1aien, 1-2-nitrophenyl-3-methylpiperazine, piperazine,3-methyl-1-2-nitrophenyl |
InChI-Schlüssel | JLCKZYKOWUVIPC-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | CC1CN(CCN1)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O |
IUPAC-Name | 3-methyl-1-(2-nitrophenyl)piperazine |