Learn More
3-Methyl-1,5-Pentandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11498917
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4457-71-0
C6H14O2
118.176
MFCD00039547
SXFJDZNJHVPHPH-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-1,5-pentanediol, 1,5-pentanediol, 3-methyl, 1,5-dihydroxy-3-methylpentane, unii-88495m4hns, acmc-1ai92, 3-methyl-1,5-pentane diol, 3-methyl-pentane-1,5-diol, 3-methylpentane-1,5-diol, 1,5-pentanediol,3-methyl, 4-01-00-02571 beilstein handbook reference
20524
3-Methylpentan-1,5-diol
CC(CCO)CCO
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4457-71-0
C6H14O2
118.176
MFCD00039547
SXFJDZNJHVPHPH-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-1,5-pentanediol, 1,5-pentanediol, 3-methyl, 1,5-dihydroxy-3-methylpentane, unii-88495m4hns, acmc-1ai92, 3-methyl-1,5-pentane diol, 3-methyl-pentane-1,5-diol, 3-methylpentane-1,5-diol, 1,5-pentanediol,3-methyl, 4-01-00-02571 beilstein handbook reference
20524
3-Methylpentan-1,5-diol
CC(CCO)CCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1,5-pentanediol
Dichte 0.97
Flammpunkt 143°C (289°F)
Brechungsindex 1.454
Menge 25 g
Beilstein 1697331
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 99%