Learn More
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11355306
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Namenshinweis 98%
CAS 1128-54-7
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 33°C to 37°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H10N2
MDL-Nummer MFCD00003123
Menge 2.5 g
Synonym 3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1-phenyl-3-methylpyrazole, pyrazole, 3-methyl-1-phenyl, 1h-pyrazole, 3-methyl-1-phenyl, 1h-pyrazole, methylphenyl, 1h-pyrazole,3-methyl-1-phenyl, acmc-20an11, ksc494g4n, rjxlugsjemsdpk-uhfffaoysa, 3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole #
InChI-Schlüssel RJXLUGSJEMSDPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN(C=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Molekulargewicht (g/mol) 158.20
PubChem CID 70783
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.