Learn More
3-Methyl-2-buten-1-ol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023042
19.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
556-82-1
C5H10O
86.13
MFCD00002916
ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-2-buten-1-ol, prenol, 3,3-dimethylallyl alcohol, 2-buten-1-ol, 3-methyl, prenyl alcohol, 3-methyl-2-butenol, dimethylallyl alcohol, 3-methyl-2-butenyl alcohol, 3-methylcrotyl alcohol, 3-methyl-2-butene-1-ol
11173
CHEBI:16019
3-Methylbut-2-en-1-ol
CC(C)=CCO
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
556-82-1
C5H10O
86.13
MFCD00002916
ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-2-buten-1-ol, prenol, 3,3-dimethylallyl alcohol, 2-buten-1-ol, 3-methyl, prenyl alcohol, 3-methyl-2-butenol, dimethylallyl alcohol, 3-methyl-2-butenyl alcohol, 3-methylcrotyl alcohol, 3-methyl-2-butene-1-ol
11173
CHEBI:16019
3-Methylbut-2-en-1-ol
CC(C)=CCO
3-Methyl-2-buten-1-ol is used as a reagent for protection of carboxylic acids as their 3-methyl-2-buten-1-yl (Prenyl) esters. It is also used in perfumery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methyl-2-Buten-1-ol wird als Reagenz zum Schutz von Carbonsäuren als ihre 3-Methyl-2-Buten-1-yl-(prenyl-)Ester verwendet. Wird auch in der Parfümerie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (170 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-buten-1-ol
Dichte 0.86
Siedepunkt 139°C to 140°C
Flammpunkt 43°C (109°F)
Brechungsindex 1.444
Menge 25 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1633479
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (170g/L at 20°C).
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) ≥98%