Learn More
(3-Methyl-2-nitro-3H-imidazol-4-yl)methanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3-Methyl-2-nitro-3H-imidazol-4-yl)methanol |
| CAS | 39070-14-9 |
| Summenformel | C5H7N3O3 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 1-Methyl-2-nitroimidazole-5-methanol, 5-(Hydroxymethyl)-1-methyl-2-nitroimidazole, L 8938, NSC 307224, SR 2521 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)2-6-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3 |
| SMILES | Cn1c(CO)cnc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | (3-Methyl-2-nitroimidazol-4-yl)methanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 157.13 |
| Formelmasse | 157.0487 |