Learn More
3-Methyl-2-nitrobenzoiesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028390
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5437-38-7
C8H7NO4
181.15
MFCD00007180
DGDAVTPQCQXLGU-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-m-toluic acid, 2-nitro-3-methylbenzoic acid, benzoic acid, 3-methyl-2-nitro, unii-61wop984ab, 3-methyl-2-nitro-benzoic acid, 3-methyl-2-nitrobenzoicacid, pubchem8352, acmc-1ashh, dsstox_cid_5640
21575
3-Methyl-2-nitrobenzoesäure
CC1=CC=CC(C(O)=O)=C1[N+]([O-])=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5437-38-7
C8H7NO4
181.15
MFCD00007180
DGDAVTPQCQXLGU-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-m-toluic acid, 2-nitro-3-methylbenzoic acid, benzoic acid, 3-methyl-2-nitro, unii-61wop984ab, 3-methyl-2-nitro-benzoic acid, 3-methyl-2-nitrobenzoicacid, pubchem8352, acmc-1ashh, dsstox_cid_5640
21575
3-Methyl-2-nitrobenzoesäure
CC1=CC=CC(C(O)=O)=C1[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 219°C to 223°C
Menge 25 g
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 98%